Trifenilmetanotiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
BI7573-25G BI7573-100G
APOSBI7573-25GEA 55.1 EUR
APOSBI7573-25G APOSBI7573-100G
Trifenilmetanotiol 98%
Trifenilmetanotiol
Formula: C₁₉H₁₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004854
Núm. CAS: 3695-77-0