Clortetraciclina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
BI7654-10G BI7654-100G BI7654-25G
APOSBI7654-10GEA 50.9 EUR
APOSBI7654-10G APOSBI7654-100G APOSBI7654-25G
Clortetraciclina clorhidrato
Clortetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD26142699
Núm. CAS: 64-72-2