DTE (DL-ditioeritritol) ≥99%, Grado biología molecular
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DTE, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 116 EUR
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
DTE (DL-ditioeritritol) ≥99%, Grado biología molecular
1,4-Ditioeritrita
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063750
Núm. CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III