N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
BI9678T-100G BI9678T-1KG BI9678T-500G
APOSBI9678T-100GEA 36.4 EUR
APOSBI9678T-100G APOSBI9678T-1KG APOSBI9678T-500G
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥99%
Tricine
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Pto. de fusión: 187 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004277
Núm. CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6