Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 0 EUR
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005664
Núm. CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III