Amoxicillin trihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-[2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetyl]amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxicillin Ttrihydrate, (2S,5R,6S)-6-((S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
BIA0101-10G BIA0101-1G BIA0101-25G
APOSBIA0101-10GEA 37.7 EUR
APOSBIA0101-10G APOSBIA0101-1G APOSBIA0101-25G
Amoxicillin trihydrate
Amoxicillin trihydrate
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.sensitive to b-lactamase.
  • Cell culture tested
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072029
Núm. CAS: 61336-70-7