Ampicilina sal sódica
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIA0104-100G BIA0104-25G BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA 92.8 EUR
APOSBIA0104-100G APOSBIA0104-25G APOSBIA0104-250G
Ampicilina sal sódica
Ampicilina sal sódica
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
  • Cell culture tested
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1