(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: D(-)-2-Aminopropan-1-ol
BIA0108-100G BIA0108-25G
APOSBIA0108-100GEA 174 EUR
APOSBIA0108-100G APOSBIA0108-25G
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 168…176 °C
Densidad: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064413
Núm. CAS: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8 III