1-Aminobenzotriazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA0115-1G BIA0115-250MG
APOSBIA0115-1GEA 328 EUR
APOSBIA0115-1G APOSBIA0115-250MG
1-Aminobenzotriazol
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formula: C₆H₆N₄
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132902
Núm. CAS: 1614-12-6