Alloxan monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA0118-100G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 213 EUR
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formula: C₄H₄N₂O₅
Pto. de fusión: 255 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006031
Núm. CAS: 2244-11-3