(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: L(+)-2-Aminopropan-1-ol
BIA0120-100G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 29 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol 99%
(S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C
Densidad: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064412
Núm. CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II