Apramycin sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIA0164-25G BIA0164-5G
APOSBIA0164-25GEA 270 EUR
APOSBIA0164-25G APOSBIA0164-5G
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
An aminoglycoside antibiotic with bactericidal activity
Formula: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200257
Núm. CAS: 65710-07-8
EINECS: 265-890-7