Azithromycin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
BIA0165-1G BIA0165-5G BIA0165-10G
APOSBIA0165-1GEA 46.4 EUR
APOSBIA0165-1G APOSBIA0165-5G APOSBIA0165-10G
Azithromycin
Azithromycin
MW: 749 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00873574
Núm. CAS: 83905-01-5