Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
BIA0301-100G
BIA0301-500G
APOSBIA0301-100GEA
36.4
EUR
APOSBIA0301-100G
APOSBIA0301-500G
Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) ≥99%
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid (ACES)
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Formula:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H MW: 182,2 g/mol Pto. de fusión: 270…295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008030 Núm. CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 |