3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
BIA0303-100G
BIA0303-25G
APOSBIA0303-100GEA
284
EUR
APOSBIA0303-100G
APOSBIA0303-25G
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) ≥95%
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC)
Substrate for peroxidase.
Formula:
C₁₄H₁₄N₂ Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004964 Núm. CAS: 132-32-1 EINECS: 205-057-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |