Alizarin red S (sodium salt)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 72.5 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013049
Núm. CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8