Cianoguanidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Cianoguanidina
BIA0503-1KG BIA0503-500G
APOSBIA0503-1KGEA 50.9 EUR
APOSBIA0503-1KG APOSBIA0503-500G
Cianoguanidina
Cianoguanidina
Formula: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08 g/mol
Pto. Ebullición: 143
Pto. de fusión: 208…211 °C
Densidad: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008066
Núm. CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Índice Merck: 13,03119