Adenina sulfato ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de diadenina
BIA0543-100G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 109 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-500G
Adenina sulfato ≥99%
Sulfato de adenina
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formula: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
MW: 184,17 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213655
Núm. CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5