Ácido 4-aminobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 48.1 EUR
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
Ácido 4-aminobenzoico 99%
4-Aminobenzoic acid
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 186…189 °C
Densidad: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007894
Núm. CAS: 150-13-0