Ácido L(+)-ascórbico ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 46.4 EUR
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
Ácido L(+)-ascórbico ≥99.5%
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Pto. Ebullición: 553
Pto. de fusión: 190…194 °C (desc.)
Densidad: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Índice Merck: 13,00837