Taurina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethanesulphonic acid
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
Taurina ≥99%
Taurina
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008197
Núm. CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8