N-Acetil-L-cisteína
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-N-Acetilcisteína, Ac-Cys-OH
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 31.9 EUR
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-Acetil-L-cisteína
N-Acetil-L-cisteína
Ph. Eur, pyrogen free.
Formula: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Pto. de fusión: 106…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004880
Núm. CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Índice Merck: 13,00090