N-Acetyl-L-methionine ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Ac-Met-OH, N-Acetyl-L-Methionine, Ac-Met-OH NAM, Ac-Met-OH
BIA0702-100G
APOSBIA0702-100GEA 0 EUR
APOSBIA0702-100G
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
N-Acetyl-L-methionine
Ph. Eur.
Formula: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191,2 g/mol
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064441
Núm. CAS: 65-82-7