L(+)-Arginina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-1KGEA 59.6 EUR
APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginina
L(+)-Arginina
USP, pyrogen free
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Pto. de fusión: 222…226 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1