Ácido L(+)-aspartico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-Ácido aspartico, D, Asp
BIA0705-1KG
BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA
31.9
EUR
APOSBIA0705-1KG
APOSBIA0705-500G
Ácido L(+)-aspartico
Ácido L(+)-aspartico
Formula:
C₄H₇NO₄ MW: 133.1 g/mol Pto. Ebullición: 311 Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1.66 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002616 Núm. CAS: 56-84-8 Índice Merck: 13,00845 |