D(+)-Prolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Prolina, H-D-Pro-OH
BIA0718-100G
APOSBIA0718-100GEA 50.9 EUR
APOSBIA0718-100G
D(+)-Prolina
D(+)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Pto. de fusión: 223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064317
Núm. CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7