D(-)-Ácido aspartico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Ácido aspartico
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D(-)-Ácido aspartico
D(-)-Ácido aspartico
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Formula: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063081
Núm. CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Índice Merck: 13,00845