DL-Alanina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Ala-OH, α-Alanina, DL-α-Alanina, (±)-Alanina
BIA0868-100G BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0868-100G APOSBIA0868-500G
DL-Alanina
DL-Alanina
Pyrogen free.
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. de fusión: 289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064408
Núm. CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4