N-Succinimidyl Acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 72.5 EUR
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Formula: C₆H₇NO₄
Pto. de fusión: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037916
Núm. CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9