2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Acetobromo-α-D-galactose, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, Acetobromo-a-D-galactose
BIA1026-100G BIA1026-25G BIA1026-50G
APOSBIA1026-100GEA 632 EUR
APOSBIA1026-100G APOSBIA1026-25G APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063686
Núm. CAS: 3068-32-4