(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro
Cloruro de (5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Fluorometric detection at picomole levels.
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Pto. de fusión: 69…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003985
Núm. CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II