D(+)-Sacarosa Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D(+)-Sacarosa Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966