Acridine orange (hemizinc salt)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
BIA1145-100G BIA1145-25G
APOSBIA1145-100GEA 79.9 EUR
APOSBIA1145-100G APOSBIA1145-25G
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
A fluorescent stain for nuclei acids in agarose andpolyacrylamide gels.
Formula: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369.96 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081043
Núm. CAS: 10127-02-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III