Agarosa low EEO type D1, Grado biología molecular
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIA1177-100G
BIA1177-1KG
BIA1177-500G
APOSBIA1177-100GEA
65.4
EUR
APOSBIA1177-100G
APOSBIA1177-1KG
APOSBIA1177-500G
Agarosa low EEO type D1, Grado biología molecular
Agarosa
- Gel Strength at 1% min. 1200g/cm2 and at 1.5% min. 2400g/cm2
- Gelling temp. 36±1.5°C
- Melting temp. 88±1.5°C
- Moisture <7%
- Ash <0.4%
- EEO 0.05-0.13
- Sulphate <0.14%
- Clarity (np) <40
- DNAse/RNAse activity not detected
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081294 Núm. CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |