Paracetamol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Hidroxiacetanilida, Paracetamolum
BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-250GEA 77 EUR
APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002328
Núm. CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Índice Merck: 13,00048