3-Acetoxiindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
BIA1216-1G BIA1216-5G
APOSBIA1216-1GEA 87 EUR
APOSBIA1216-1G APOSBIA1216-5G
3-Acetoxiindol
3-Acetoxiindol
Fluorogenic substrate for detaction of esterases.
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014561
Núm. CAS: 608-08-2