N-Acetyl-D-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131.131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063133
Núm. CAS: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8