N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA1221-10G BIA1221-25G
APOSBIA1221-10GEA 137 EUR
APOSBIA1221-10G APOSBIA1221-25G
N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00149493
Núm. CAS: 7772-94-3