4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA1342-100G BIA1342-500G
APOSBIA1342-100GEA 87.3 EUR
APOSBIA1342-100G APOSBIA1342-500G
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Used in the determination of glucose in the presenceof phenol and peroxidase.
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8