Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: TS 222, 3-Aminobenzoic acid Ethyl Ester Methanesulphonate, Tricaine, Ethyl 3-aminobenzoate methanesulphonate, Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulphonic acid salt, Bio-Calm™, Ethyl-m-Aminobenzoate, Methanesulphonate salt, MS-222
BIA1347-25G BIA1347-50G BIA1347-100G
APOSBIA1347-25GEA 43.5 EUR
APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-50G APOSBIA1347-100G
Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio 98%
Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio
Formula: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013176
Núm. CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8