(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA1350-100G BIA1350-25G
APOSBIA1350-100GEA 24.8 EUR
APOSBIA1350-100G APOSBIA1350-25G
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₅
Pto. de fusión: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042821
Núm. CAS: 4271-30-1
EINECS: 224-261-7