Sodio cloruro pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
Proveedor: Apollo Scientific
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Sodio cloruro pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1461 °C
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3