Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 502 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009944
Núm. CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8