Alcian azul 8GX
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcian azul 8 GX
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 120 EUR
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcian azul 8GX
Alcian blue
C.I. 74240
Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Pto. de fusión: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010720
Núm. CAS: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8