ABTS sal de diamonio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
BIA1493-10G BIA1493-1G BIA1493-5G
APOSBIA1493-10GEA 435 EUR
APOSBIA1493-10G APOSBIA1493-1G APOSBIA1493-5G
ABTS sal de diamonio
ABTS (2,2'-Azinobis[3-etil-2,3-dihidrobenzotiazol-6-sulfonato] de diamonio)
ABTS is a peroxidase substrate used in ELISA procedures.
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010404
Núm. CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6