Azocarmine G
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rosinduline, Acid red 101, Basalan Carmine GE
BIA1501-10G
BIA1501-25G
APOSBIA1501-10GEA
145
EUR
APOSBIA1501-10G
APOSBIA1501-25G
Azocarmine G
Azocarmine G
Formula:
C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂ MW: 601.57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042002 Núm. CAS: 25641-18-3 |