N-Acetil-β-D-glucosamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
BIA1710-25G BIA1710-5G
APOSBIA1710-25GEA 132 EUR
APOSBIA1710-25G APOSBIA1710-5G
N-Acetil-β-D-glucosamina
N-Acetyl-β-D-glucosamine
From synthetic source.
Formula: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Pto. de fusión: 211…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00136044
Núm. CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2