N-Acetilglicina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 27.7 EUR
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acetilglicina
N-Acetilglicina
Formula: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004275
Núm. CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6