N-Acetil-L-leucina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
BIA1765-100G BIA1765-250G BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA 75.4 EUR
APOSBIA1765-100G APOSBIA1765-250G APOSBIA1765-25G
N-Acetil-L-leucina
N-Acetil-L-leucina
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,2 g/mol
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065131
Núm. CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3