N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
BIA1792-100G
APOSBIA1792-100GEA 59.6 EUR
APOSBIA1792-100G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065976
Núm. CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9